Merck
642096
Sigma-Aldrich
2-Mercapto-6-methylpyridine
97%
Sinónimos:
6-Methyl-2-pyridinethiol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7NS
Número de CAS:
Peso molecular:
125.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
150-155 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(S)n1
InChI
1S/C6H7NS/c1-5-3-2-4-6(8)7-5/h2-4H,1H3,(H,7,8)
Clave InChI
IGZZHADAOWGUEI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been