Merck
642002
Sigma-Aldrich
(3S,5R,8aS)-(+)-Hexahydro-3-phenyl-5H-oxazolo[3,2-a]pyridine-5-carbonitrile
97%
Sinónimos:
(+)-2-Cyano-6-phenyloxazolopiperidine, [3S-(3α,5β,8aβ)]-Hexahydro-3-phenyl-5H-oxazolo[3,2-a]pyridine-5-carbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H16N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
228.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
79-83 °C (lit.)
cadena SMILES
[H][C@]12CCC[C@H](C#N)N1[C@H](CO2)c3ccccc3
InChI
1S/C14H16N2O/c15-9-12-7-4-8-14-16(12)13(10-17-14)11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12-14H,4,7-8,10H2/t12-,13-,14+/m1/s1
Clave InChI
GQHMNZGZXHZLEN-MCIONIFRSA-N
Aplicación
(3S,5R,8aS)-(+)-Hexahydro-3-phenyl-5H-oxazolo[3,2-a]pyridine-5-carbonitrile can be used as a starting material:
  • To prepare spirocyclic aminochroman derivatives as possible 5-HT1A agonists.
  • In the asymmetric synthesis of aza-analogs of podophyllotoxin as potent antitumor agents.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Enantioselective synthesis of spirocyclic aminochroman derivatives according to the CN (R, S) strategy
Pave G, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 68(4), 1401-1408 (2003)
Asymmetric synthesis XXVIII: Hydroxylated benzoquinolizidine analogues of podophyllotoxin via the (CN (R, S) method.
Lienard P, et al.
Tetrahedron, 49(19), 3995-4006 (1993)