Merck
641820
Sigma-Aldrich
Allyl(diethylamino)dimethylsilane
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H21NSi
Número de CAS:
Peso molecular:
171.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
95%
índice de refracción
n20/D 1.4380 (lit.)
bp
78-81 °C/46 mmHg (lit.)
densidad
0.796 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCN(CC)[Si](C)(C)CC=C
InChI
1S/C9H21NSi/c1-6-9-11(4,5)10(7-2)8-3/h6H,1,7-9H2,2-5H3
Clave InChI
AGFVQXSUESKCTB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
15.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-9.4 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)