Merck
641790
Sigma-Aldrich
Violanthrone-79
Sinónimos:
16,17-Bis(octyloxy)anthra[9,1,2-cde-]benzo[rst]pentaphene-5,10-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C50H48O4
Número de CAS:
Peso molecular:
712.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
mp
193-196 °C (lit.)
λmáx.
633 nm in toluene
cadena SMILES
CCCCCCCCOc1cc2-c3ccccc3C(=O)c4ccc5c6ccc7C(=O)c8ccccc8-c9cc(OCCCCCCCC)c(c1c5c24)c6c79
Aplicación
An n-channel organic semiconductor.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Newman, C.R., et al.
Chemistry of Materials, 16, 4436-4436 (2004)
Jenée D Cyran et al.
The Journal of chemical physics, 142(21), 212435-212435 (2015-06-08)
Two-dimensional infrared (2D IR) spectroscopy was used to characterize the structure of a self-assembled polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH), violanthrone-79. A local mode basis was constructed using spectroscopic and computational results of anthrone and monomer violanthrone-79. The vibrational modes in the