641715
N-(4,5-Dichloro-2-nitrophenyl)acetamide
97%
Sinónimos:
4′,5′-Dichloro-2′-nitroacetanilide
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
124-128 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6Cl2N2O3/c1-4(13)11-7-2-5(9)6(10)3-8(7)12(14)15/h2-3H,1H3,(H,11,13)
Clave InChI
ZEGRPTYRAGSSBH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable