Merck
641553
Sigma-Aldrich
trans-3-Chloro-4,5-dimethoxy-β-nitrostyrene
97%
Sinónimos:
1,2-Dimethoxy-3-chloro-5-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(3-Chloro-4,5-dimethoxyphenyl)nitroethene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10ClNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
243.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
163-167 °C (lit.)
grupo funcional
amine
chloro
nitro
cadena SMILES
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cc(Cl)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H10ClNO4/c1-15-9-6-7(3-4-12(13)14)5-8(11)10(9)16-2/h3-6H,1-2H3/b4-3+
Clave InChI
AYULBTLOYLJHSB-ONEGZZNKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)