640654
3-(2-Aminobenzoyl)acrylic acid
Sinónimos:
3-(o-Aminobenzoyl)acrylic acid, 4-(2-Aminophenyl)-4-oxo-2-butenoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H4COCH=CHCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
191.18
Código UNSPSC:
12352103
Envase
Packaged in glass bottles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)