Merck
639419
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12BFO3
Número de CAS:
Peso molecular:
198.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
104-109 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCOc1cccc(F)c1B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-2-6-14-8-5-3-4-7(11)9(8)10(12)13/h3-5,12-13H,2,6H2,1H3
Clave InChI
MRVRMZWHFZYTCY-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)