Merck
638889
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-methylbenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CH3)SO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
208.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
30-34 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(F)c(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6ClFO2S/c1-5-2-3-6(9)7(4-5)12(8,10)11/h2-4H,1H3
Clave InChI
MOZTWWZAQLPJMT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges