Merck
638498
Sigma-Aldrich
3-Fluorophenyl acetate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7FO2
Número de CAS:
Peso molecular:
154.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.4800 (lit.)
bp
77-78 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
fluoro
cadena SMILES
CC(=O)Oc1cccc(F)c1
InChI
1S/C8H7FO2/c1-6(10)11-8-4-2-3-7(9)5-8/h2-5H,1H3
Clave InChI
IAWZWMGUTKRLQB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
168.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)