Merck
638382
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-nitromesitylene
97%
Sinónimos:
1-Bromo-3-nitro-2,4,6-trimethylbenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
244.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
bp
106-107 °C/1.3 mmHg (lit.)
mp
59-64 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(c(C)c1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10BrNO2/c1-5-4-6(2)9(11(12)13)7(3)8(5)10/h4H,1-3H3
Clave InChI
IUFDRRDWXUSFBG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable