Merck
638234
Sigma-Aldrich
2-Benzyloxy-trans-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OC6H4CH=CHNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
255.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
71-75 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitro
phenyl
cadena SMILES
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C15H13NO3/c17-16(18)11-10-14-8-4-5-9-15(14)19-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-11H,12H2/b11-10+
Clave InChI
SQPQKZLZYZFJBK-ZHACJKMWSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)