638226
N-(3-Formyl-2-pyridinyl)-2,2-dimethylpropanamide
97%
Sinónimos:
N-(3-Formylpyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide, N-(3-Formylpyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
grupo funcional
aldehyde
amide
cadena SMILES
CC(C)(C)C(=O)Nc1ncccc1C=O
InChI
1S/C11H14N2O2/c1-11(2,3)10(15)13-9-8(7-14)5-4-6-12-9/h4-7H,1-3H3,(H,12,13,15)
Clave InChI
ANABHCSYKASRRW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Preparation of disubstituted azaindolines
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)