Merck
637866
Sigma-Aldrich
Aluminum cerium oxide
nanopowder, ≤80 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
Sinónimos:
Cerium aluminate, Cerium aluminum oxide
About This Item
Fórmula lineal:
AlCeO3
Número de CAS:
Peso molecular:
215.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
99% trace metals basis
formulario
nanopowder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: cerium
tamaño de partícula
≤80 nm (BET)
cadena SMILES
[Ce+3].[O-][Al]([O-])[O-]
InChI
1S/Al.Ce.3O/q;+3;3*-1
Clave InChI
GFIRVRHWPCRRBW-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Product of Engi-Mat Co.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.