Merck
637610
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-3-pyridinylboronic acid
≥95.0%
Sinónimos:
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8BNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
152.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥95.0%
formulario
solid
mp
135-140 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO3/c1-11-6-3-2-5(4-8-6)7(9)10/h2-4,9-10H,1H3
Clave InChI
DHADXDMPEUWEAS-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.