Merck
636975
Sigma-Aldrich
2,5-Dioctyl-1,4-di-1-propynylbenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H42
Número de CAS:
Peso molecular:
378.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
mp
53-57 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCc1cc(C#CC)c(CCCCCCCC)cc1C#CC
InChI
1S/C28H42/c1-5-9-11-13-15-17-21-27-23-26(20-8-4)28(24-25(27)19-7-3)22-18-16-14-12-10-6-2/h23-24H,5-6,9-18,21-22H2,1-4H3
Clave InChI
SKVLNUXBFHZNAZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)