636606
3-Bromo-4′-fluorodiphenyl ether
97%
About This Item
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.5869
bp
220 °C/25 mmHg (lit.)
mp
33-37 °C
cadena SMILES
Fc1ccc(Oc2cccc(Br)c2)cc1
InChI
1S/C12H8BrFO/c13-9-2-1-3-12(8-9)15-11-6-4-10(14)5-7-11/h1-8H
Clave InChI
ADGMRCLDJLCOKF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)