Merck
636460
Sigma-Aldrich
1,4-Dicyclohexyl-2,5-di-1-propynylbenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H30
Número de CAS:
Peso molecular:
318.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
mp
224-228 °C (lit.)
cadena SMILES
CC#Cc1cc(C2CCCCC2)c(cc1C3CCCCC3)C#CC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)