Merck
636258
Sigma-Aldrich
Isoxazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H3NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
113.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
144-148 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccno1
InChI
1S/C4H3NO3/c6-4(7)3-1-2-5-8-3/h1-2H,(H,6,7)
Clave InChI
MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Isoxazole-5-carboxylic acid can be obtained via dehydration of 5-trichloromethylisoxazole.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
"Efficient synthesis and dehydration reaction of trichloromethylated 2-(3-phenyl-5-hydroxy-4, 5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)-4-aryl-5-alkylthiazoles"
Bonacorso.GH, et al.
Heteroatom Chem., 14(02), 132-137 (2003)