635782
3,5-Difluoro-4-formylphenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
3,5-Difluoro-4-formylbenzeneboronic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥95%
formulario
solid
mp
255-260 °C
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadena SMILES
OB(O)c1cc(F)c(C=O)c(F)c1
InChI
1S/C7H5BF2O3/c9-6-1-4(8(12)13)2-7(10)5(6)3-11/h1-3,12-13H
Clave InChI
XWZOKATWICIEMU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
- Preparation of pyrazolopyrimidinamine derivatives as tyrosine and phosphinositide kinase inhibitors
- Preparation of boronate based D-glucose sensors
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?