Merck
635111
Sigma-Aldrich
Strontium lanthanum aluminate
single crystal substrate, <110>, ≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Strontium lanthanum aluminum oxide
About This Item
Fórmula lineal:
SrLaAlO4
Número de CAS:
Peso molecular:
317.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
descripción
single side polished
Análisis
≥99.9% trace metals basis
constante dieléctrica
16.8
tamaño
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
mp
1650 °C (lit.)
densidad
5.92 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O1[Sr]O[La]2O[Al]1O2
InChI
1S/Al.La.4O.Sr
Clave InChI
QOBCMFRTIKRXKY-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Excellent substrate for high temperature superconductor thin films.
Forma física
tetragonal (a = 3.756 Å, c = 12.63 Å)
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable