634891
Strontium lanthanum aluminate
single crystal substrate, <001>, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Strontium lanthanum aluminum oxide
About This Item
descripción
single side polished
Análisis
99.99% trace metals basis
constante dieléctrica
16.8
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lanthanum
tamaño
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
mp
1650 °C (lit.)
densidad
5.92 g/mL at 25 °C (lit.)
propiedades de los semiconductores
<001>
cadena SMILES
O1[Sr]O[La]2O[Al]1O2
InChI
1S/Al.La.4O.Sr
Clave InChI
QOBCMFRTIKRXKY-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Forma física
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)