634263
Praseodymium(III,IV) oxide
nanopowder, <200 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
Sinónimos:
Hexapraseodymium undecaoxide
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99% trace metals basis
formulario
nanopowder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: praseodymium
tamaño de partícula
<200 nm (BET)
<50 nm (XRD)
densidad
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]O[Pr]=O
InChI
1S/11O.6Pr
Clave InChI
AICMLAQRDYRMRP-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)