Merck
633356
Sigma-Aldrich
(6-Methoxynaphthalen-2-ylethynyl)trimethylsilane
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18OSi
Número de CAS:
Peso molecular:
254.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
99-103 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C16H18OSi/c1-17-16-8-7-14-11-13(5-6-15(14)12-16)9-10-18(2,3)4/h5-8,11-12H,1-4H3
Clave InChI
CIRBLQJTKYVIDP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable