633038
2-Acetyl-3-chlorothiophene
97%
Sinónimos:
1-(3-Chloro-2-thienyl)ethanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5ClOS
Número de CAS:
Peso molecular:
160.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5830 (lit.)
bp
117-118 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.339 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1sccc1Cl
Envase
Packaged in glass bottles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)