Merck
633011
Sigma-Aldrich
3-Bromothiophene-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3BrO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
207.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
formulario
solid
mp
197-201 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1sccc1Br
InChI
1S/C5H3BrO2S/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
Clave InChI
VQQLWBUTTMNMFT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Brandon C Fillmore et al.
ACS omega, 5(36), 22914-22925 (2020-09-22)
A pathway to a range of diverse heterocycles was developed using a nucleophilic cyclization strategy. Lactams and ene-imines are accessed in a few steps from a common precursor, and these moieties are further elaborated to directly provide pyrroles or pyridines