632880
JandaJel™-4-benzyloxybenzyl bromide
50-100 mesh, extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g loading, 1 % cross-linked
About This Item
reticulante
1 % cross-linked
Extensión del etiquetado
0.8-1.2 mmol/g loading
tamaño de partícula
50-100 mesh
Información legal
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)