Merck
632368
Sigma-Aldrich
tert-Butyl ethyl ether-(trimethyl-13C3)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
(13CH3)3COCH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
105.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
97% (CP)
bp
72-73 °C (lit.)
densidad
0.772 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
CCOC([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3/i2+1,3+1,4+1
Clave InChI
NUMQCACRALPSHD-VWNJCJTFSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-3 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)