Merck
631949
Sigma-Aldrich
Methyl 4-hydroxy-3-iodobenzoate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7IO3
Número de CAS:
Peso molecular:
278.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
155-159 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(O)c(I)c1
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4,10H,1H3
Clave InChI
PXNOLLHARLSLHY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ryan F Yoshimura et al.
Neuropharmacology, 126, 38-47 (2017-08-27)
Autism spectrum disorder (ASD) is associated with two core symptoms (social communication deficits and stereotyped repetitive behaviors) in addition to a number of comorbidities. There are no FDA-approved drugs for the core symptoms and the changes that underlie these behaviors