Merck
631906
Sigma-Aldrich
1-(4-Pyridylcarbonyl)benzotriazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H8N4O
Número de CAS:
Peso molecular:
224.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
149-153 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C(c1ccncc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C12H8N4O/c17-12(9-5-7-13-8-6-9)16-11-4-2-1-3-10(11)14-15-16/h1-8H
Clave InChI
FVEXIHSMWMFMRK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable