Merck
631671
Sigma-Aldrich
5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-Octahydro-1,1′-bi-2-naphthol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(C10H10OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
294.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
mp
138-142 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc2CCCCc2c1-c3c(O)ccc4CCCCc34
InChI
1S/C20H22O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h9-12,21-22H,1-8H2
Clave InChI
UTXIFKBYNJRJPH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable