Merck
630705
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-3-oxo-2H-(1,4)-benzothiazin-2-ylacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9NO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
223.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
formulario
solid
mp
182-186 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CC1Sc2ccccc2NC1=O
InChI
1S/C10H9NO3S/c12-9(13)5-8-10(14)11-6-3-1-2-4-7(6)15-8/h1-4,8H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
Clave InChI
QWXLTZQRYJBZQT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves