Merck
630454
Sigma-Aldrich
Trichloro(4-chlorophenyl)silane
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4SiCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
245.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.544 (lit.)
bp
105 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.424 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)[Si](Cl)(Cl)Cl
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter