Merck
62633
Sigma-Aldrich
(+)-Longicyclene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(1S,2S)-1,2,6,6-Tetramethyltetracyclo[8.1.0.02.8.07.11]undecane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H24
Número de CAS:
Peso molecular:
204.35
Beilstein:
2039581
Número CE:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D +32.5±1°, neat
índice de refracción
n20/D 1.493
bp
252-254 °C (lit.)
densidad
0.937 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@@H]3C[C@@H]4[C@H]([C@H]13)[C@@]24C
InChI
1S/C15H24/c1-13(2)6-5-7-14(3)9-8-10-12(11(9)13)15(10,14)4/h9-12H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-,14+,15+/m1/s1
Clave InChI
WCEIQUQVIOGRBF-YTDSDZJUSA-N
Descripción general
Longicyclene is the first tetracarbocyclic sesquiterpene isolated from the essential oil of Pinus longifolia, Roxb.
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Studies in sesquiterpenes-XXXV: longicyclene, the first tetracyclic sesquiterpene.
Nayak UR and Dev S
Tetrahedron, 24(11), 4099-4104 (1968)