Merck
617458
Sigma-Aldrich
4-Aminobutyric acid-2,2-d2
98 atom % D
Sinónimos:
GABA-d2
About This Item
Fórmula lineal:
H2N(CH2)2CD2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
105.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
formulario
solid
disponibilidad
not available in Japan
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
195 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]C([2H])(CCN)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i2D2
Clave InChI
BTCSSZJGUNDROE-CBTSVUPCSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable