Merck
61735
Sigma-Aldrich
(±)-Lavandulol
technical, ≥90% (GC)
Sinónimos:
(±)-2-Isopropenyl-5-methyl-4-hexen-1-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
1722733
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical
Análisis
≥90% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.470
densidad
0.878 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C(C)=C/CC(CO)C(C)=C
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C