Merck
617199
Sigma-Aldrich
Sodium benzoate-3,4,5-d3
98 atom % D
Sinónimos:
Benzoic acid-3,4,5-d3 sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7D3H2NaO2
Número de CAS:
Peso molecular:
147.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
formulario
solid
mp
>300 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[Na+].[2H]c1cc(cc([2H])c1[2H])C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D;
Clave InChI
WXMKPNITSTVMEF-KADUPEOVSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
121 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)