617172
Dimethyl terephthalate-2,3,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
mp
139-141 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
Clave InChI
WOZVHXUHUFLZGK-LNFUJOGGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
285.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
141.00 °C