615463
Oxybutynin chloride-(phenyl-d5)
98 atom % D
About This Item
pureza isotópica
98 atom % D
formulario
solid
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(O)(C2CCCCC2)C(=O)OCC#CCN(CC)CC
InChI
1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H/i5D,7D,8D,13D,14D;
Clave InChI
SWIJYDAEGSIQPZ-QMYMNHACSA-N
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)