615455
Desethyloxybutynin chloride-(ethyl-d5)
98 atom % D
About This Item
pureza isotópica
98 atom % D
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
Cl[H].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCC#CCCC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H27NO3.ClH/c1-2-21-15-9-10-16-24-19(22)20(23,17-11-5-3-6-12-17)18-13-7-4-8-14-18;/h3,5-6,11-12,18,21,23H,2,4,7-8,13-16H2,1H3;1H/i1D3,2D2;
Clave InChI
DSWCYTSHCYXHGW-LUIAAVAXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)