Merck
615439
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-triethoxysilane
99 atom % D, 97% (CP)
Sinónimos:
Triethoxy(methyl-d3)silane
About This Item
Fórmula lineal:
CD3Si(OC2H5)3
Peso molecular:
181.32
Código UNSPSC:
12352005
pureza isotópica
99 atom % D
Ensayo
97% (CP)
bp
141-143 °C (lit.)
cadena SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)C([2H])([2H])[2H]
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)