Merck
614599
Sigma-Aldrich
DL-Isopropylideneglycerol-1,1,2,3,3-d5
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D5H7O3
Peso molecular:
137.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Análisis
98% (CP)
bp
188-189 °C
densidad
1.103 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]C([2H])(O)C1([2H])OC(C)(C)OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D
Clave InChI
RNVYQYLELCKWAN-ZDGANNJSSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup