Merck
614505
Sigma-Aldrich
1-Bromononane-1,1,2,2-d4
98 atom % D
Sinónimos:
n-Nonyl bromide-1,1,2,2-d4
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)6CD2CD2Br
Peso molecular:
211.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
bp
201 °C (lit.)
densidad
1.11 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])CCCCCCC
InChI
1S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3/i8D2,9D2
Clave InChI
AYMUQTNXKPEMLM-LZMSFWOYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
90.00 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)