613762
1,3-Butadiene-d6 diepoxide
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
97 atom % D
Análisis
97% (CP)
mol peso
92.01 by atom % calculation
bp
56-58 °C/25 mmHg (lit.)
mp
2-4 °C (lit.)
densidad
1.189 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]C1([2H])OC1([2H])C2([2H])OC2([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5-1)4-2-6-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
Clave InChI
ZFIVKAOQEXOYFY-UFSLNRCZSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable