609773
Sodium phosphate monobasic-16O4
99.9 atom % 16O
Sinónimos:
Sodium dihydrogen phosphate-16O4
About This Item
Productos recomendados
descripción
18O-depleted
pureza isotópica
99.9 atom % 16O
cambio de masa
depleted
cadena SMILES
[Na+].[16OH]P([16OH])([16O-])=[16O]
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1/i;1+0,2+0,3+0,4+0
Clave InChI
AJPJDKMHJJGVTQ-HSUBZZBUSA-M
Envase
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable