Merck
605832
Sigma-Aldrich
Octanoic acid-1-13C Extra
99 atom % 13C
Sinónimos:
Octanoic acid-1-13C, Caprylic acid-1-13C
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)613CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
145.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
descripción
Special high CP
pureza isotópica
99 atom % 13C
índice de refracción
n20/D 1.4284 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
densidad
0.916 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i8+1
Clave InChI
WWZKQHOCKIZLMA-VJJZLTLGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup