Merck
604658
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
HO2CCH213CH(NH2)CO2H
Peso molecular:
134.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
N[13CH](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i2+1
Clave InChI
CKLJMWTZIZZHCS-VQEHIDDOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)