Merck
604364
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-13C2-furan
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2C4H8O
Número de CAS:
Peso molecular:
98.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
bp
92-94 °C (lit.)
mp
-62 °C (lit.)
densidad
0.921 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[13CH3]c1ccc([13CH3])o1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3/i1+1,2+1
Clave InChI
GSNUFIFRDBKVIE-ZDOIIHCHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)