Merck
603910
Sigma-Aldrich
Acetanilide-(ring-13C6)
99 atom % 13C
Sinónimos:
N-(Phenyl-13C6)acetamide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CONH13C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
141.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
densidad
1.274 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
CC(=O)N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,8+1
Clave InChI
FZERHIULMFGESH-OLGKHRKTSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable