Merck
603716
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromopropane-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
Br13CH213CH213CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
204.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
bp
167 °C (lit.)
mp
-34 °C (lit.)
densidad
2.018 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Br[13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i1+1,2+1,3+1
Clave InChI
VEFLKXRACNJHOV-VMIGTVKRSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)